Multielement-Lösung für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
85039.180EA 279 EUR
85039.180
Multielement-Lösung für die ICP
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
6 Elemente: Je 10 mg/L Ir; Pt; Os; Rh; Pd; Ru in HCl 15%.
Standards: USP 232. Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.