Messgerät für Gelöstsauerstoff, tragbar, EcoSense® DO200A
Lieferant: YSI
EcoSense®
YSIA606040EA 1220 EUR
YSIA606040
Messgerät für Gelöstsauerstoff, tragbar, EcoSense® DO200A
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Der DO200A misst gleichzeitig gelösten Sauerstoff (Luftsättigung in % und ppm) und Temperatur in Abwasser-, Oberflächenwasser- und Aquakulturanwendungen. Der DO200A kann auch im Labor mit der selbstrührenden 200-BSB-Laborsonde verwendet werden, was den DO200A zu einem echten Labor- und Feldgerät macht.
  • Einfache Kalibrierung in einer Umgebung mit gesättigter Luft, Anzeige in % oder ppm (mg/L)
  • PE-Membranen sind anschraubbar, was den Membranwechsel einfacher denn je macht
  • Niedrige Batteriestandsanzeige mit 500 Stunden Akkulaufzeit
  • Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Inaktivität
  • Salinitäts-, Druck- und Temperaturausgleich
Bestellinformation: Kit enthält Messgerät, Sensor mit Kabel (10 m), und einem Hartschalenkoffer.