Lithiumchlorid, peqGOLD OptiPure
Lieferant: Peqlab brand
Achtung
732-3315EA 0 EUR
732-3315
Lithiumchlorid, peqGOLD OptiPure
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3