Eisen(III)chlorid-Lösung in Schwefelsäure
Lieferant: Hach
Gefahr
Synonyme: Eisentrichlorid
HACH204253EA 41 EUR
HACH204253
Eisen(III)chlorid-Lösung in Schwefelsäure
Eisen(III)chlorid
Ferric Chloride-Sulfuric Acid Solution for determination of volatile acids by the esterification method.
Formel: FeCl₃
Molecular Weight: 162,21 g/mol
MDL: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
UN: 3264
ADR: 8,III