Objektträger-Drucker, Signature®
Lieferant: Primera Technology
720-2826EA 9440 EUR
720-2826
Objektträger-Drucker, Signature®
Drucker Cassette and Slide Printers
Kompakter, wirtschaftlicher Thermotransferdrucker von Primera Technologies zum direkten Bedrucken von Objektträgern. Beschriftung von Hand oder schwierig anzubringende Etiketten gehören der Vergangenheit ein. Farbdruck ermöglicht dem Benutzer, nur weiße, matte Objektträger zu verwenden und trotzdem die farbliche Kennzeichnung/Differenzierung beizubehalten. Zu bedruckende Objektträger werden in eine Kassette für bis zu 100 Objektträger geladen.
  • On-Demand-Druck in Schwarz oder Farbe
  • Drucken von Text, Grafiken, Logos, linearen und 2D-Barcodes
  • 300 dpi Auflösung
  • Chemikalienbeständige Tinte
  • Geringeres Risiko nicht korrekt erkannter Etiketten
Druckgeschwindigkeit: Bis zu 9 Objektträger/Minute (eine Farbe); 5 Objektträger/Minute (Unifarben); 4 Objektträger/Minute (Mischfarben)