Schallpegelmessgerät, Testo 815
Lieferant: Testo
TEST0563.8155EA 291 EUR
TEST0563.8155
Schallpegelmessgerät, Testo 815
Schallpegelmesser
Einfach zu bedienender digitaler Schallpegelmesser mit großem Dynamikbereich, 32 bis 130 dB im Frequenzbereich 31,5 Hz bis 8 kHz.
  • Genauigkeit: ±0,1 dB und Auflösung: 0,1 dB
  • 9-V-Batterie
  • Speicher für Max/Min Werte
  • Umschaltbare Zeitbewertung schnell / langsam
Das Schallpegelmessgerät testo 815 kann für Kontrollmessungen im Klima- und Heizungsbereich, an Verbrennungssystemen oder Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Es kann auch eine schnelle und präzise Beurteilung von Maschinen- und Diskothekenlärm ermöglichen.
Die Frequenzauswertung erfolgt nach den Kennlinien A und C.
Anwendungen: Heiztechnik, Industrie und Gewerbe, Gebäudetechnik und Veranstaltungstechnik oder Behörden.