Spektrokolorimeter, X-Rite RM200QC
Lieferant: Industrial Physics
SIMEVF0620EA 2930 EUR
SIMEVF0620
Spektrokolorimeter, X-Rite RM200QC
Kolorimeter Reflexions-Kolorimeter
Das Farbmessgerät X-Rite RM200QC schließt die Lücke zwischen Farberscheinung und tatsächlicher Materialfarbe bei eingehenden Materialchargen und ausgehenden Produktlieferungen. Das Gerät bietet einen stabilen Farbvergleich für Materialien und Produkte, für die eine Farbkontrolle von Bedeutung ist.
  • Aufbau eines vollständigen Farbprogramms
  • Bessere Arbeitsübereinstimmung
  • Erhöhte Qualitätskontrolle
  • Schnell reagierende Werkzeuge
Betriebsbedingungen: 0 bis 40 °C; 20 bis 80% RF