Schwefelsäure ≥93%, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
85028.230EA
632
EUR
85028.230
85028.270
85028.290
Schwefelsäure ≥93%, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98,08 g/mol Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | 93-98% |
Ag (Silber) | 50 ppt |
Al (Aluminium) | 50 ppt |
As (Arsen) | 500 ppt |
Ba (Barium) | 10 ppt |
Be (Beryllium) | 10 ppt |
Bi (Bismut) | 10 ppt |
Ca (Calcium) | 50 ppt |
Cd (Cadmium) | 10 ppt |
Ce (Cer) | 10 ppt |
Co (Cobalt) | 10 ppt |
Cr (Chrom) | 10 ppt |
Cs (Cäsium) | 10 ppt |
Cu (Kupfer) | 10 ppt |
Dy (Dysprosium) | 10 ppt |
Er (Erbium) | 10 ppt |
Eu (Europium) | 10 ppt |
Fe (Eisen) | 50 ppt |
Ga (Gallium) | 10 ppt |
Gd (Gadolinium) | 10 ppt |
Ge (Germanium) | 100 ppt |
Hf (Hafnium) | 10 ppt |
Hg (Quecksilber) | 100 ppt |
Ho (Holmium) | 10 ppt |
In (Indium) | 10 ppt |
K (Potassium) | 50 ppt |
La (Lanthan) | 10 ppt |
Li (Lithium) | 10 ppt |
Lu (Lutetium) | 10 ppt |
Mg (Magnesium) | 50 ppt |
Mn (Mangan) | 10 ppt |
Mo (Molybdän) | 10 ppt |
Na (Natrium) | 50 ppt |
Nb (Niob) | 10 ppt |
Nd (Neodym) | 10 ppt |
Ni (Nickel) | 50 ppt |
Pb (Blei) | 10 ppt |
Pd (Palladium) | Information only |
Pr (Praseodym) | 10 ppt |
Pt (Platin) | Information only |
Rb (Rubidium) | 10 ppt |
Rh (Rhodium) | 50 ppt |
Sb (Antimon) | 50 ppt |
Sc (Scandium) | 10 ppt |
Se (Selen) | 500 ppt |
Sm (Samarium) | 10 ppt |
Sn (Zinn) | 50 ppt |
Sr (Strontium) | 10 ppt |
Ta (Tantal) | Information only |
Tb (Terbium) | 10 ppt |
Te (Tellur) | 50 ppt |
Th (Thorium) | 10 ppt |
Ti (Titan) | 50 ppt |
Tl (Thallium) | 10 ppt |
Tm (Thulium) | 10 ppt |
U (Uran) | 10 ppt |
V (Vanadium) | 10 ppt |
W (Wolfram) | 10 ppt |
Y (Yttrium) | 10 ppt |
Yb (Ytterbium) | 10 ppt |
Zn (Zink) | 50 ppt |
Zr (Zirkon) | 10 ppt |