PerfectBlue™ Breitformat-Gelsystem Midi ExW
Lieferant: Avantor
Peqlab PerfectBlue Midi ExW
700-0531EA 0 EUR
700-0531
PerfectBlue™ Breitformat-Gelsystem Midi ExW
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Mit seinem Breitformat-Gelsystem ist das Midi EXW ideal, wenn ein großer Probendurchsatz (bis zu 200) mit kurzen Laufzeiten notwendig ist, zum Beispiel bei der Genotypisierung. Eine spezielle Anordnung der Platinelektroden ermöglicht kurze Laufzeiten ohne dabei Kompromisse bei der Leistung hinnehmen zu müssen. Das Ergebnis ist ein System für die Probenverarbeitung mit ausgezeichneter Auflösung und überaus scharfen und klaren Banden. Wie bei allen PerfectBlue™ Gelsystemen können die Gele bei Temperaturen bis zu 60 °C direkt in die Gelträger gegossen werden. Beim Midi ExW können die Gelträger mit den Abschlusswänden "End Gates", gehören zum Lieferumfang, abgedichtet werden. Zusätzlich kann das Gelformat durch Verwendung der Trennwände oder der Aluminium-Gießschiene verkleinert werden.
*Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ungefähr 5 mm
Bestellinformation: Jedes System wird mit vier Mikrotiterkämmen (50 Zähne, 1,5 mm dick), Deckel, Gelträger, Kammer, Stromkabeln und Abschlusswände "End Gates" zum Gießen der Gele geliefert.