Flüssigstickstoff-Kryolagersysteme, CryoPlus™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
THBR7401EA 15935 EUR
THBR7401 THBR7405-MAR
Flüssigstickstoff-Kryolagersysteme, CryoPlus™
Als ideale Kombination aus Flüssigstickstoff, Speicherzuverlässigkeit und Mikroprozessortechnologie bietet das LN₂-Speichersystem der CryoPlus-Serie eine präzise und genaue Kontrolle aller Parameter ohne komplizierte Programmierung.
  • Tank mit niedrigem Profil und Vakuumisolierung
  • Speichert 5500 bis 6318 Fläschchen (2 ml)
  • Alarmkontakte zur Fernüberwachung des Speicherzustands
  • Präzise Kontrolle des Flüssigkeitslevels mit über 16 Parametern und Autofill-System
  • Zwei unabhängige, flexible Deckeldichtungen reduzieren das Eindringen von Feuchtigkeit in die Kammer