Spektralphotometrische Colorimeter, Lovibond® Modell AF
Lieferant: Tintometer
Lovibond®
TINT107103EA 10880 EUR
TINT107103
Spektralphotometrische Colorimeter, Lovibond® Modell AF
Kolorimeter Automatische Transmissions-Farbmessgeräte
Das AF710-3 ist eine visuelles Gerät, das für die Farbmessung von Ölen und Fetten verwendet wird.
Die Farbe wird bestimmt, indem das Licht, das durch eine Ölsäule weitergegeben wird, mit dem Licht verglichen wird, das durch eine Reihe von rotem und gelbem Glas weitergegeben wird, welches in Übereinstimmung mit der Farbskala AOCS-Tintometer® kalibriert wurde.
Die Gläser ermöglichen es, anhand des Lichts, welches das Öl durchdringt, eine Farbübereinstimmung zu finden. Diese Farbe wird dann in roten und gelben Einheiten ausgedrückt.