HPLC-Säulen, Hibar®, LiChrospher® 100 NH₂
Lieferant: Merck
Hibar® LiChrospher®
1.50181.7077EA 589 EUR
1.50181.7077 1.50181.7076 1.00424.7076 1.00424.7077 1.50012.7076 1.50009.7077 1.50009.7076 1.50012.7077 1.50183.7077 1.50183.7076 1.50182.7077 1.50013.7076 1.51196.7077 1.50013.7077 1.51196.7076 1.00423.7076 1.50182.7076
HPLC-Säulen, Hibar®, LiChrospher® 100 NH₂
Chromatographiesäulen
Edelstahlsäulen Hibar® komplett mit Endfittings. Diese Säulen sind mit verschiedene Arten von LiChrospher®-Sorbentien erhältlich.
Bei Verwendung einer Vorsäule mit einer Hibar® RT Säule empfehlen wir den Vorsäulen-Kartuschenhalter 1.51487.0001 für 4×4-mm-Vorsäulenkartuschen LiChroCART®.