Adapter mit Schraubgewinde und Normschliffkern
Lieferant: QVF
QVFLVBS0101404EA 0 EUR
QVFLVBS0101404
Adapter mit Schraubgewinde und Normschliffkern
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Anschlüsse, Schliffkegel mit Gewinde und Schraubverschluss, kann zur Montage des Thermometers ohne Normschliff verwendet werden. Die Dichtung ist in der Lieferung inbegriffen.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen