Glasflaschen sind für die Aufnahme von Flüssigkeiten vorgesehen, aber wenn sie zerbrechen, können sich gefährliche Flüssigkeiten mit zerbrochenem Glas vermischen. Dieser Flaschenträger schützt Mitarbeiter und Ausstattung vor Glasscherben und begrenzt den Kontakt mit brennbaren oder korrosiven Flüssigkeiten.
Minimiert Verschüttungen und Glasbruch
Mechanismus für einfaches Öffnen und Schließen
Umweltfreundlich: Robuste und flüssigkeitsresistente Ausführung des Griffs