Hautschutzcreme für die Hände, Ligana® B Oleo-Tec
Lieferant: Faweco Hautschutz
Ligana® Oleo-Tec
FAWE12984001EA 8.4 EUR
FAWE12984001
Hautschutzcreme für die Hände, Ligana® B Oleo-Tec
Hautpflege Hautcremes Handcremes
O/W cream protects from oil-soluble substances such as oils, organic solvents, non-water soluble cooling lubricants, cutting oils, and other oily substances.
  • Reduces skin irritations
  • Contains glycerine and beeswax
  • Silicone-free, perfumed
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904