HPLC-Säulen, SUPELCOSIL™, Suplex™ pKb-100, Supelco®
Lieferant: Merck
58934 58932 59531-U 59541-U 59172
58934.EA 665 EUR
58934. 58932. 59531-U 59541-U 59172.
HPLC-Säulen, SUPELCOSIL™, Suplex™ pKb-100, Supelco®
Chromatographiesäulen
Suplex pKb-100-Säulen verfügen über die gleiche gebundene Phasenfunktionalität wie SUPELCOSIL LC-ABZ-Säulen. Diese speziell deaktivierten Säulen unterscheiden sich darin, dass Suplex pKb-100 keine Endkappen hat, während SUPELCOSIL LC-ABZ Endkappen hat. Das Fehlen des Endkappen-Reagens führt zu einer besseren Leistung von Suplex pKb-100 bei den stärksten basischen Verbindungen, während LC-ABZ bevorzugt wird, wenn die Probe auch Säuren und/oder Zwitterionen enthält.
  • Alkylamid-Phase
  • Kieselgel-Partikelplattform
Oberfläche: 170 m²/g
Kohlenstoffgehalt: 12,5%
pH-Bereich: 2 bis 7,5