Tragbare Präzisionswaagen, Optimo 1000
Lieferant: WEDO Werner Dorsch
WEDO481154EA 134 EUR
WEDO481154
Tragbare Präzisionswaagen, Optimo 1000
Waagen
Präzisionswaagen in Silbergrau, ideal zum Wägen verschiedenster kleiner Teile.
  • Mit Tara-Funktion
  • Automatische Abschaltung bei Inaktivität nach 30 Sekunden
  • Wägebereich bis 1000 g