Küvettenhalter
Lieferant: Hellma Analytics
HELL3001.10EA 19.6 EUR
HELL3001.10
Küvettenhalter
Gestelle Küvettenständer
Polypropylen
Gestell für 16 quadratische Küvetten mit 10 mm Schichtdicke bei geneigtem Profil zur leichteren Handhabung.