N,N-Dimethylacetamid 99,99-100,00%, PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäuredimethylamid
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
85397.290EA
183
EUR
85397.290
N,N-Dimethylacetamid 99,99-100,00%, PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie
N,N-Dimethylacetamid
Formel:
CH₃CON(CH₃)₂ Molecular Weight: 87,12 g/mol Siedepunkt: 166,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 0,937 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008686 CAS-Nummer: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119459339-27 Merck Index: 13,03254 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) | min. 99.8% |
Identity (IR) | Complying |
Residue after evaporation | max. 0.0003%w/w |
Water (KF) | max. 0.05%w/w |
Color (APHA Pt-Co) | max. 10 |
GC-HS (Each class 1 solvent) | max. 1µg/g |
GC-HS (Each class 2 solvent) | max. 10µg/g |
GC-HS (Each class 3 solvent) | max. 50µg/g |
GC-HS (DMF) | max. 20µg/g |