Cyclohexan ≥99,7%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: HexahydrobenzolHexamethylenNaphthen
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85385.320EA 216 EUR
85385.320
Cyclohexan ≥99,7%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Prüfung auf Identität (IR) Konform
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,7 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0003 %(m)
Wasser Max. 0,01 M%
Farbe Max. 10 APHA
GC/ECD Dioxine, Furane und PCB's Max. 5 ng/l
GC/ECD jede Pestizid (als Lindan) Max. 5 ng/l
GC/NPD jede Pestizid (als Parathion) Max. 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB - deca-PCB (als Lindan) Max. 5 pg/ml
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) Max. 2 ng/l
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan; 30 - 600 amu) Max. 2 ng/ml