Dichlormethan ≥99,9% stabilisiert, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylenchlorid
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Amylen 0,002-0,006 %
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85386.320EA
184
EUR
85386.320
Dichlormethan ≥99,9% stabilisiert, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Dichlormethan
Formel:
CH₂Cl₂ Molecular Weight: 84,93 g/mol Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Merck Index: 12,06140 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99.7 % |
Verdampfungsrückstand | Min. 99,9 % |
Färbung | Max 10 APHA |
Wasser | Max. 0,0003 %(m) |
GC/ECD Dioxine, Furane und PCB's | Max. 0,005 %(m) |
GC/ECD jede Pestizid (als Lindan) | Max 2 ng/l |
GC/NPD jede Pestizid (als Parathion) | Max 5 ng/l |
GC/ECD 1,2,4-TCB - deca-PCB(als Lindan) | Min. 2 ng/l |
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) | Max 2 ng/l |
GC/FID C10 bis C40 (als n-Decan) | Max 2 ng/l |
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) | Max 2 ng/l |
Filtriert bei 0,2 µm, Unter Inertgas verpackt | Conforms |
Stabilisator (Amylen) | 0,002 - 0,006 %(m) |