Ethylacetat ≥99,9%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäureethylester
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85387.320EA
161
EUR
85387.320
Ethylacetat ≥99,9%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molecular Weight: 88,11 g/mol Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99.9 % |
Verdampfungsrückstand | Max 0.0003% |
Färbung | Max 10 APHA |
Wasser | Max 0.03% |
GC/ECD Dioxine, Furane und PCB's | Max 5 ng/l |
GC/ECD jede Pestizid (als Lindan) | Max 5 ng/l |
GC/NPD jede Pestizid (als Parathion) | Max 10 ng/l |
GC/ECD 1,2,4-TCB - deca-PCB(als Lindan) | Max 5 pg/ml |
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) | Max 2 ng/l |
GC/FID C10 bis C40 (als n-Decan) | Max 2 ng/l |
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) | Max 2 ng/l |
Filtriert bei 0,2 µm, Unter Inertgas verpackt | Conforms |