n-Hexan ≥95%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85389.320EA 136 EUR
85389.320
n-Hexan ≥95%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –94,3 °C
Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 95%
Verdampfungsrückstand Max 0.0003%
Färbung Max 10 APHA
Wasser Max 0.005%
GC/ECD Dioxine, Furane und PCB's Max 2 ng/l
GC/ECD jede Pestizid (als Lindan) Max 2 ng/l
GC/NPD jede Pestizid (als Parathion) Max 5 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB - deca-PCB(als Lindan) Max 2 pg/ml
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) Max 1 ng/l
GC/FID C10 bis C40 (als n-Decan) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) Max 2 ng/l
Filtriert bei 0,2 µm, Unter Inertgas verpackt Conforms