VWR® Traceable®, Digitales Barometer
Lieferant: VWR
VWR® Traceable®
620-2330EA 272 EUR
620-2330 VWRU10510-922
VWR® Traceable®, Digitales Barometer
Barometer
Dieses digitale Barometer misst den Luftdruck, die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruckentwicklung sowie die Zeit.
  • Vierzeiliges LCD-Display zeigt kontinuierlich und gleichzeitig alle Parameter an
  • Minimum-/Maximum-Anzeige für Luftdruck, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
  • Daten werden jede Stunde für die letzten 24 Stunden gespeichert und können per Knopfdruck abgerufen werden
  • Luftdruckentwicklung im Balkendiagrammformat zeigt die aktuellen und vergangenen 1-, 3-, 6-, 12-, und 24-Stunden-Messwerte an
  • Computer-Ausgang ermöglicht einen Anschluss an einen Computer zur dauerhaften Speicherung von Messwerten
Standards: Individuell nummerierte Traceable® Kalibrierung, ausgestellt durch ein von der A2LA akkreditiertes Kalibrierungslabor gemäß ISO/IEC 17025:2005.
Lieferumfang: Mit Traceable® Kalibrierzertifikat, Wandhalterung, ausklappbarem Fuß und Batterien.