Glaskugeln, SiLibeads®
Lieferant: Sigmund Lindner
LINR7503-20KGEA 555 EUR
LINR7503-20KG
Glaskugeln, SiLibeads®
Kugeln Glaskugeln
Aluminium-Borosilikatglas.
SiLibeads® Type SL Glaskugeln eignen sich bestens als Mahlkugeln in Kugelmühlen horizontaler und vertikaler Bauart.