Kombinierte Körper- und Augendusche, beheizt
Lieferant: Broen Lab
118-0420EA 0 EUR
118-0420
Kombinierte Körper- und Augendusche, beheizt
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Frostgeschützte Kombinationssicherheitsdusche für den Außeneinsatz, mit Heizband und Isolation. Mit Augen-/Gesichtsspülung und zusätzlichem Augenspüldiffuser mit flexiblem Schlauch zur Behandlung von bewusstlosen oder handlungsunfähigen Personen. Aus Edelstahl.
  • Mindestarbeitstemperatur: −20 °C
  • Selbstentleerende PVC-Sprühdüse (60° Winkel)
  • Dusche mit Zugstange
  • EEx-geschützt
Höhe: 2238 mm
Einlass: G 1 ¼“ außen
Mindestarbeitsdruck: 2 bar
Wasserfluss: 115 L/min (Körperdusche), 20 L/min (Augendusche)
Spannung: 230 V, 50 oder 60 Hz
Standards: EN 15154-1/-2; ANSI Z358.1