Haaranalyse-Vorbereitungsset
Lieferant: SureScreen Diagnostics
SUREHAKEA 17.4 EUR
SUREHAK
Haaranalyse-Vorbereitungsset
Drogentests
Dieses Set enthält alles, was Sie zur Vorbereitung einer Haarprobe benötigen.
Entwickelt für Drogen- oder Alkoholanalyse.