Verbandmull
Lieferant: Hartmann
HART206406/3EA 52.2 EUR
HART206406/3 HART2064072
Verbandmull
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Mull zum Anfertigen individueller Verbandstücke und Wundauflagen.
  • 20-fädig
  • In Zickzack-Lagen 8-fach auf 10 cm Breite gelegt
  • Gute Reinheit und Saugfähigkeit
Standards: EN 14079