VWR®, Kryoboxen
Lieferant: VWR
VWR®
478-0241EA 2.9 EUR
478-0241 478-0238
VWR®, Kryoboxen
Boxen Kryoboxen
Polycarbonat.
  • Verwendbar zwischen –190 und +121 °C
VWR® Gefriergeräte können mit Gefrierschrank- und Gefriertruhengestelle der meisten Hersteller in Allzweck- und mechanischen Ultratiefkühlgeräten verwendet werden.