Photometer, MD 610
Lieferant: Tintometer
705-0923EA 1243.9 EUR
705-0923
Photometer, MD 610
Kolorimeter Mehrparameter-Kolorimeter
Der MD 610 vereint die mobile Einsetzbarkeit eines Handphotometers mit den Eigenschaften eines modernen Laborphotometers. Das Gerät bietet über 120 vorprogrammierte Methoden, die alle wichtigen Verfahren der Wasseranalyse abdecken, u.a. CSB, Chlor, Nährstoffe und Metalle. Die hohe Genauigkeit der Lovibond® Reagenzien und die benutzerfreundliche Gerätekonzeption garantieren eine schnelle und zuverlässige Analyse der Wasserproben. Je nach Anwendung arbeitet das Gerät mit Reagenztabletten, Pulverreagenzien, Flüssigreagenzien oder Küvettentests (¹⁶/₁₃ mm).
  • Bluetooth® Datenübertragung an Smartphones und Tablets
  • Erweiterte Datenverwaltung über kostenlose AquaLX® App für Android und iOS
  • Qualitativ hochwertige Ergebnisse durch Interferenzfilter und langlebige LEDs
  • Automatische Wellenlängenauswahl
  • 35 benutzerdefinierte Methoden
  • Wasserdichtes Gehäuse
  • Benutzeroberfläche auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch (BR), Polnisch und Indonesisch
Lieferumfang: Gerät im Kunststoffkoffer, 4× AA/LR6 Batterien, 6× Rundküvetten (3× Ø13 mm und 3× Ø16 mm), je 1 Adapter für 16 mm und 13 mm Küvetten, Kunststoffrührstab, Bürste und Schraubendreher.