Transportbehälter für einzelne Wafer, Wafergröße 150 mm, H 93 Serie
Lieferant: Entegris
216-1590EA 0 EUR
216-1590
Transportbehälter für einzelne Wafer, Wafergröße 150 mm, H 93 Serie
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Versandbehälter
Verwendung für Versand und Lagerung. Faßt einen Wafer mit aktiver Seite nach unten, wobei nur die Kanten des Wafers berührt werden. Austauschbare Polsterungen zur Umschließung des Wafers und Minimierung der Partikelretention. Einzelriegel sorgt für sicheren Verschluss und einfaches Öffnen.
  • Pinzettenschlitze am Boden des Transportbehälters vereinfachen die Entnahme der Wafer
  • Große Fläche auf dem Deckel bietet Platz für die Kennzeichnung
  • Stapelbar für die effiziente Nutzung von Lagerplatz
  • Spezielles Scharnier ermöglicht es, den Transportbehälter vollständigen zu öffnen, ohne das dieser nach hinten kippt
  • Außenmaße: 175×160×20 mm