Avantor® ACE® UltraCore, HPLC-/UHPLC-Säulen, Methodenentwicklungs-Kits, 5 µm
Lieferant: Avantor
MDKU-5-2546UEA 2770 EUR
MDKU-5-2546U MDKU-5-2503U MDKU-5-2502U MDKU-5-1546U MDKU-5-1503U MDKU-5-1502U MDKU-5-1046U MDKU-5-1003U MDKU-5-1002U MDKU-5-0546U MDKU-5-0503U MDKU-5-0502U
Avantor® ACE® UltraCore, HPLC-/UHPLC-Säulen, Methodenentwicklungs-Kits, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Method Development Kits (MDK) sind auf maximale Selektivität ausgelegt und bieten einen leistungsstarken und zuverlässigen Ansatz für die Entwicklung von UHPLC/HPLC-Methoden. Avantor® ACE®-Phasen basieren auf ultrainerter, hocheffizienter Kieselsäure und beinhalten die neuesten Entwicklungen im Bereich der stationären LC-Phasen. Sie bieten Chromatographen mehr Auswahlmöglichkeiten für alternative Selektivität, ohne dabei Kompromisse bei Stabilität oder Robustheit einzugehen. Eine vollständige Palette von Kits für alle Anforderungen ist verfügbar, darunter poröse, Vollkern-, HILIC- und bioanalytische 300-Å-Säulenkits. Diese Kits fassen die wesentlichen Säulenchemikalien für die Methodenentwicklung zusammen und sind in einer Vielzahl von Säulenformaten erhältlich.
  • Kit-Optionen mit porösen Partikeln, HILIC soliden Kernpartikeln und Biomolekülen
  • Große Auswahl an der Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und ergänzende Phasen
  • Analytische IDs in einer großen Auswahl an Säulenlängen
  • Besonders geeignet für die Methodenentwicklung
  • Kompatibel mit LC-Systemen aller Hersteller
Empfohlener maximaler pH-Wert: 1,5 bis 11,0.
Max. Druck: 1000 bar für analytische Säulen.
Lieferumfang: Avantor® ACE® UltraCore Methodenentwicklungs-Kits enthalten Avantor® ACE® UltraCore SuperC18 und Avantor® ACE® UltraCore SuperPhenylHexyl Edelstahlsäulen.