Protein-Marker II ('Unstained'), peqGOLD
Lieferant: VWR
Peqlab peqGOLD
27-2010EA 92.2 EUR
27-2010
Protein-Marker II ('Unstained'), peqGOLD
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Protein-Marker I zur exakten Molekulargewichtsbestimmung von Proteinen durch SDS-PAGE.
  • Mix aus 14 rekombinanten Proteinen
  • Größenbereich: 10 – 200 kDa
  • Jedes Protein mit Strep-Tag® II Sequenz (WSHPQFEK)
  • Verstärkt auftretende 50 kDa Bande
  • 'Ready-to-Use' Mix