Protein-Marker V ('Prestained'), peqGOLD
Lieferant: VWR
Peqlab peqGOLD
27-2210EA 166 EUR
27-2210
Protein-Marker V ('Prestained'), peqGOLD
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Protein-Marker V zur Überwachung der Proteinauftrennung, Kontrolle der Transfereffizienz und Größenbestimmung.
  • Mix aus 9 rekombinanten Proteinen
  • Individuell mit drei unterschiedlichen Farbstoffen kovalent gekoppelt
  • Größenbereich: 10 – 250 kDa
  • Konzentration: 100 −200 ng/µl je Protein
  • 'Ready-to-Use' Mix