X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Lieferant: Peqlab brand
Synonyme: BCIG
730-1498EA 0 EUR
730-1498
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Substrat für den Nachweis von β-Galactosidase.
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Molecular Weight: 408,63 g/mol
MDL: MFCD00005666
CAS-Nummer: 7240-90-6