HPLC-Säulen, LiChroCART®, Superspher® 100 RP-18e
Lieferant: Merck
LiChroCART®
1.51449.7138EA 0 EUR
1.51449.7138 1.51443.7138 1.50173.7138 1.50228.7138 1.50179.7138 1.50234.7138 1.51445.7138 1.50171.7138 1.51442.7138 1.50178.7138 1.50233.7138 1.50236.7138 1.51431.7138 1.50201.7138 1.51448.7138 1.50229.7138 1.51444.7138 1.50172.7138
HPLC-Säulen, LiChroCART®, Superspher® 100 RP-18e
Chromatographiesäulen
LiChroCART® Edelstahlkartuschen sind mit verschiedenen Typen an Superspher®-Sorbentien erhältlich.
Diese LiChroCART® Kartuschen erfordern Teilenummer 1.51486.0001 manu-CART® Kartuschensäulenhalter, der für eine Kartuschensäule mit oder ohne 4×4-mm-Vorsäule verwendet werden kann. LiChroCART® Säulen 250×10 mm benötigen Teilenummer 1.51419.0001 manu-CART® 10. Die kurzen LiChroCART® Säulen können als Set einschließlich der entsprechenden Kartuschenhalter und einer Kartusche, oder als Pack mit 3 Kartuschen ohne Kartuschenhalter bestellt werden. Die separaten Artikelnummern für die Kartuschen lauten wie folgt wie folgt: 1.50227.0001 für LiChroCART® Kartuschenhalter für 30-mm-Kartusche und 1.50226.0001 für LiChroCART® Kartuschenhalter für 55-mm-Kartusche.