Gasprüfröhrchen für Trichloroethylen
Lieferant: Dräger
118-0297EA 79 EUR
118-0297
Gasprüfröhrchen für Trichloroethylen
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Trichloroethylen in Wasser und Abwasser. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen, Gasanlagen usw. und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
Querempfindlichkeit: Dichlormethan, n-Hexan, Perchlorethylen und Chloroform werden mit geringerer Empfindlichkeit angezeigt.
Probenvolumen: 200 ml