EZ-Vision® Bluelight DNA-Farbstoff 10,000X, VWR Life Sciences
Lieferant: Avantor
VWR® EZ-Vision®
1B1680-0.5MLEA 236 EUR
1B1680-0.5ML 1B1680-0.1ML
EZ-Vision® Bluelight DNA-Farbstoff 10,000X, VWR Life Sciences
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
Der Fluoreszenzfarbstoff EZ Vision® BlueLight ist ein empfindlicher, nicht mutagener und umweltschonender fluoreszendierender Farbstoff, der für dir Gelfärbung entwickelt wurde.
  • In-Gel- und Post-Gel-Färbung
  • Kompatibel mit Geldokumentation mit Blaulichtanregung
  • Beeinträchtigt die DNA-Integrität für Downstream-Anwendungen nicht
Kompatibel entweder mit einem UV-Transilluminator oder einem Gel-Lesegerät, das mit Blaulichtanregung ausgestattet ist, wie z. B. einem blauen LED-Gel-Bildgebungssystem oder einem Dark Reader®.
EZ-Vision® Bluelight DNA-Farbstoff, 10.000X, ist eine konzentrierte Lösung, die 10.000-fach verdünnt werden kann, um sie entweder in der Precast- oder Post-Gel-Färbung zu verwenden. Ein Fläschchen (0,5 mL) mit 10.000facher Lösung kann verwendet werden, um mindestens 100 Precast- oder 100 Post-Stain-Minigele herzustellen.