VWR®, Digitale Stoppuhr
Lieferant: VWR
VWR®
609-0213EA 61.3 EUR
VWRU62379-200 609-0213
VWR®, Digitale Stoppuhr
Timer Stoppuhren, digital
Das dreizeilige Display zeigt gleichzeitig die Laufzeit, die kumulative Zwischenzeit und die Intervallzeit an.
  • Zeitbegrenzung: 9 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden und 99 Hundertstel
  • Funktionen: Einzelaktionen, Ein-/Auszeit, kontinuierliche Zeitmessung, kumulative Zwischenzeiten, Intervallzwischenzeiten, Countdown I und II, automatische Wiederholung, programmierbare Zeitmessung
  • Wiederholungs-Timer ermöglicht die Wiederholung des Countdown-Alarms
  • Sechzig Speicher zum Abrufen aller Zwischenzeiten, zur Anzeige der Stellen 1 bis 60 und der längsten, kürzesten und die durchschnittlichen Intervallzwischenzeiten
  • Uhrfunktion (Uhrzeit, Datum, Wochentag, Tageszeit-Alarm)
Standards: Konformität mit ISO/IEC 17025; akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Lieferung inklusive Schlüsselband, Batterie und Zertifikat.