Enghalsflaschen mit Schraubkappen
Lieferant: VWR
VWR®
331-0183EA 1670 EUR
331-0181 VWRL080267_U 331-0184 331-0183
Enghalsflaschen mit Schraubkappen
Flaschen Glasflaschen
Glas, klar oder braun, mit weißer Schraubkappe
  • Gute chemische und physische Eigenschaften
  • Für Anwendungsgebiete ohne hohe thermische Belastung
  • Braun gefärbt um licht-sensitive Materialien zu schützen
Exzellent zur Probenentnahme, Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten.