Thermoschüttler für Deep-Well-Platten, TS-DW
Lieferant: Grant
Grant-bio
460-0324EA 1610 EUR
460-0324
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten, TS-DW
Blockthermostate Heiz-Blockthermostate, schüttelnd
Der TS-DW Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem: Inkubator, Plattenschüttler und Thermoschüttler. Ideal für den Einsatz in Life Science-Anwendungen, Molekularbiologie, Zellbiologie im Labor, Zelllyse, DNA-Isolierung und -Aufreinigung, Probenvorbereitung für PCR, Resuspension von Pellets oder andere Methoden, bei denen viele Proben in Deep-Well-Platten gemischt werden müssen.
  • Plattform mit Profil für einen perfekten Sitz der Platte und maximale Wärmeübertragung
  • Schnelle Aufheizgeschwindigkeit
  • Sehr kleine Stellfläche
  • Temperieren und Schütteln mit unabhängiger Steuerung
  • Heizdeckel für optimale Temperaturgenauigkeit und reduzierte Kondensatbildung in den Wells
Bestellinformation: Heizblöcke nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.