Avantor® ACE® CN-ES, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: VWR
Avantor® ACE®
ACE-1213-05005SEA 934 EUR
ACE-1213-05005S ACE-1213-25005 ACE-1213-03005S ACE-1213-75005S ACE-1213-03005 ACE-1213-05005 ACE-1213-75005 ACE-1213-0103GD ACE-1213-2510 ACE-1213-10005S ACE-1213-25005S ACE-1213-1510 ACE-1213-2520 ACE-1213-10005 ACE-1213-1030 ACE-1213-12005S ACE-1213-12005 ACE-1213-15005S ACE-1213-15005 ACE12130110GD
Avantor® ACE® CN-ES, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® CN-ES kombiniert CN-Polarselektivität mit erhöhter Hydrophobie, sodass die Vorteile beider Wechselwirkungen voll ausgenutzt werden können. Ein erweiterter Alkylketten-Spacer zwischen der Kieselgeloberfläche und der Cyano-Gruppe sorgt für zusätzliche Phasenstabilität und erhöhte Säulenlebensdauer. ACE® CN-ES ist sowohl für Umkehrphasen- als auch für Normalphasentrennungen geeignet.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Mit hydrophober plus polarer CN-Selektivität, besonders nützlich für polare Moleküle
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase µm– auf Anfrage erhältlich
Diese Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich, von Kapillar- bis hin zu präparativen Säulen für HPLC- und UHPLC-Trennungen.