Transportwagen, MT Mieltrans
Lieferant: Miele
141-0393EA 3316 EUR
141-0393
Transportwagen, MT Mieltrans
Transportwagen
Für die Lagerung und den Transport von Körben und Einsätzen auf 4 Ebenen
  • Um 102,5 mm verstellbar
  • Läuft auf 4 feststellbaren Rollen