Avantor® ACE® CN, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: VWR
Avantor® ACE®
ACE-134-2504EA 1010 EUR
ACE-134-2504 ACE-134-1246 ACE-134-3039 ACE-134-1546 ACE-134-2546 ACETACE-134-1539 ACE-134-3004 ACE-134-1520 ACE-134-0110GD
Avantor® ACE® CN, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® CN-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Kann sowohl unter Umkehrphasen- als auch unter Normalphasenbedingungen verwendet werden
  • Kapillare bis präparative Dimensionen
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 µm bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Nützlich für die Trennung polarer Analyten und Verbindungen mit Doppel- und Dreifachbindungen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich. Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.