Avantor® ACE® C4, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: VWR
Avantor® ACE®
ACE-123-0110GDEA 679 EUR
ACE-123-0110GD ACE-123-05005 ACE-123-30005 ACE-123-03003 ACE-123-03005 ACE-123-15005S ACE-123-10005S ACE-123-75005S ACE-123-2546 ACE-123-0246 ACE-123-2502 ACE-123-03005S ACE-123-0303 ACE-123-1510 ACE-123-15005 ACE-123-0302 ACE-123-0502 ACE-123-0546 ACE-123-2504 ACE-123-12005S ACE-123-25005S ACE-123-0103GD ACE-123-10005 ACE-123-25005 ACETACE-123-1539 ACE-123-25003 ACE-123-7502 ACE-123-05005S ACE-123-1046 ACE-123-2510 ACE-123-1520 ACE-123-1204 ACE-123-3503 ACE-123-75005 ACE-123-1546 ACE-123-12005 ACE-123-10003 ACE-123-35005
Avantor® ACE® C4, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C4-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.