Oberflächenprofil- und Schichtdickenlehre
Lieferant: Industrial Physics
SIMESP1560EA 417 EUR
SIMESP1560
Oberflächenprofil- und Schichtdickenlehre
Beschichtungsprüfgeräte
Kombinationslehre, ausgestattet mit zwei verschiedenen Spitzen: Eine für Oberflächenrauhigkeit und die andere für die Schichtdicke.
  • Scharfe auswechselbare Spitze aus Wolframcarbid
  • Einsetzbar für die Oberflächenprofilmessung, mit einer gehärteten runden Spitze für die Schichtdickenmessung
  • Glasplatte für die Nullpunktkalibrierung und einer Tragetasche aus Leder
Standards: ISO 2808, ASTM D4417-B, JIS K 5600-1-7, BS EN ISO 2808, BS 3900-C5, IMO MSC 215(82).
Lieferumfang: Supplied with two tips and a glass calibration plate in a leather pouch.