Schutzhelme, Style 300
Lieferant: Scott Safety
Style 300
111-2263EA 0 EUR
111-2263 SCTS2011179 SCTS2011200 111-2227
Schutzhelme, Style 300
Schutzhelme Schutzhelme
Der Style 300 ist ein eleganter, leichter und komfortabler Schutzhelm. Hergestellt aus UV-stabilisiertem Polyethylen mit hoher Dichte. Er ist entweder mit einer Acht-Punkt-Innenausstattung aus Terylen oder mit einer Vier-Punkt-Innenausstattung aus Kunststoff erhältlich. Der Style 300 ein robuster, ausgewogener Schutzhelm, der Komfort für den ganzen Tag bietet.
  • 30 mm-Euro-Zubehöraufnahme zur einfachen Befestigung von Zubehör
  • Ausgeformte Bereiche erlauben die leichte Anpassung von Kapselgehörschutz
  • Regenrinne leitet das Wasser an den Seiten ab
Gewicht: 305 bis 356 g
Style 300 NSB: Mit Polyethylen-Innenausstattung ohne Schweißband.
Style 300 SBT: Mit Polyethylen-Innenausstattung mit Frottee-Schweißband.
Style 300 Elite/Style 335: Mit Terylen-Innenausstattung mit Frottee-Schweißband.
Standards: EN 397