Glycofural, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Glycofurol, Tetrahydrofurfuryl alcohol polyethylene glycol ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21092.0100
8.21092.0250
8.21092.9010
8.21092.9025
8.21092.0100EA
64
EUR
8.21092.0100
8.21092.0250
8.21092.9010
8.21092.9025
Glycofural, Sigma-Aldrich®
Glycofural
Formel:
C₇H₁₄O₃ Molecular Weight: 146,186 g/mol |
MDL:
MFCD00801146 CAS-Nummer: 31692-85-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | Soluble at 20 °C |
Boiling Point | 176 °C (40 hPa) |
Refractive Index | 1.458 (27 °C, 589 nm) |
Density | 1,08 g/cm3 at 20 °C |
Refractive index | 1,458 |
Storage temperature | +15...+25 °C |