Chemikalienbeständige Overalls, Tyvek® 200 Easysafe
Lieferant: DuPont
Tyvek®
DUPOTSCHF5SWH2X010EA 720 EUR
DUPOTSCHF5SWH2X010 DUPOTSCHF5SWHXL010 DUPOTSCHF5SWHSM010 DUPOTSCHF5SWHLG010 DUPOTSCHF5SWHMD010 DUPOTSCHF5SWH3X010
Chemikalienbeständige Overalls, Tyvek® 200 Easysafe
Einweg-Kleidung
Diese Kapuzen-Overalls bestehen aus Easysafe Material, einem optimierten Vlies-PE-Material von DuPont. Es ist weicher und hat eine offenere Struktur als Tyvek®. Daher ist es weniger schützend als Tyvek® (L1431N), bietet aber ausreichenden Barrierenschutz der Typen 5 und 6 und bleibt durchlässig für Luft und Wasserdampf.
  • Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
  • Zweiteilige Kapuze, Reißverschluss mit Abdeckung
  • Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze
  • Elastischer Bund (abgesteppt)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-1) – auf der Außenseite
  • Abgesteppte Außennähte in gelb für visuelle Identifizierung und Differenzierung
Tyvek® 200 Easysafe Overall bietet ein nachweisbar höheren Schutz als gleichwertige SMS-Bekleidung und ist robuster als mikroporöse Folien.
Farbe: Weiß
Standards: Typ 5/6, EN 1073-2, EN 1149-1; Kat. III
Verpackung: 100 Stück pro Box, einzeln verpackt.