Klingen für Sicherheitsmesser, Nr. 199
Lieferant: Martor
223-0114EA 17.7 EUR
223-0114
Klingen für Sicherheitsmesser, Nr. 199
Rasiermesser und Klingen
Korrosionsfreie Trapezklinge zur Verwendung mit Sicherheitsmessern.
  • Tief geschliffen, zweiseitige Schnittkanten
  • Doppelter Facettenschliff
  • 2-fach nutzbare Klinge
Einsetzbar in:
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI25 MDP
SECUNORM PROFI25